Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Agilent Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design
Hochwertige Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 033730
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Autosampler-Spritzenkolben in Nadel | |
0.63/0.47 mm | |
42 mm |
23 bis 26 g | |
0,5 μl | |
Konus |