Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln
Für die Verwendung mit 10 μl-Spritzen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 037160
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12732237
  • 71.70 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit 10 μl-Spritzen
  • Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
0.47 mm
Ersatznadel
115 mm
Spritze (10 μl)
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.