Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadel für Autosamplerspritze
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch):
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Shimadzu Spritzen mit abnehmbarer Nadel für AOC14, AOC17 und AOC20 Autosampler
- Enthält Ersatznadel und -kolben
- Der Kolben reicht bis zur Nadelspitze
- Probe nur in der Nadel enthalten
- Null-Totvolumen
- Nadel und Kolben müssen zusammen ausgetauscht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 mm |
| Produkttyp | Ersatzteil-Nadelkit |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen (0,5 μl) |