Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadel für Autosamplerspritze
Artikelnummer. 10712772
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch):
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10712772
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 033745
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reparatursatz für Shimadzu Autosamplerspritzen mit austauschbaren Nadeln.
Zur Verwendung mit Shimadzu Spritzen mit abnehmbarer Nadel für AOC14, AOC17 und AOC20 Autosampler
  • Enthält Ersatznadel und -kolben
  • Der Kolben reicht bis zur Nadelspitze
  • Probe nur in der Nadel enthalten
  • Null-Totvolumen
  • Nadel und Kolben müssen zusammen ausgetauscht werden
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Produkttyp Ersatzteil-Nadelkit
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen (0,5 μl)