Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 5 und 10 ml-Spritzen
Artikelnummer. 11952595
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbar
Kegel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,9 in.
2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.012 Zoll
0,014 in.
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Länge (angloamerikanisch) Kanüle Innendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
11952595 22 G Abnehmbar 2 in. 0,014 in. 5 Stück
11911144 23 G Kegel 1,9 in. 0.012 Zoll 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11952595 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0315233
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.028 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.37 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Abnehmbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze (5 und 10 ml)