Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Fläschchen-Set 6751
- Probenkapazität: 0,5 bis 4,0 ml
- Ergibt ein vollständiges Fläschchen plus drei zusätzliche Abschnitte in der Mitte
- Mit einem Impaktor aus Edelstahl, zwei Endstücken und vier Mittelzylindern aus Polycarbonat (6751C4)
- Bestandteile einzeln lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk |
| Material | Polycarbonat |
| Modell | Cole-Parmer Gefrierschrank/Mühle |
| Verpackungsmenge | 4/Packung |
| Probenvolumen (angloamerikanisch) | 0.01 bis 0.13 oz. |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,5 bis 4 ml |