Learn More
BOLA Replacement Inner Parts
Artikelnummer. 10727512
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727512
Marke: BOLA D59722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Replacement Inner Parts PTFE, PVDF
  • Consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium).
  • Very good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Gewindegröße GL 25
Farbe White
Flexibility Rigid