Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter für direkten Anschluss/ColumnPlus
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direktverbindung/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 µm erhältlich.
Brand: Thermo Scientific™ 22155
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Description
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direktverbindung/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 µm erhältlich.
Specifications
4/4,6 mm | |
Unifilter Direkt-Connection/Säule | |
Ersatzfilter; 0,5 µm; 4,0/4,6 mm | |
Ersatzfilter, 0,5 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.