Learn More
Fisherbrand™ Ersatzfilter für PCR-Arbeitsstation
Vorfilter zur Verwendung mit PCR-Arbeitsstationen.
30.25 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 16,5 in. |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 1 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 2,54 cm |
Länge (metrisch) | 41,91 cm |
Produkttyp | Filter |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15145095
|
Fisherbrand™
|
16,5 in. | 2 ft. große PCR-Arbeitsstation |
30.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einweg-Ersatzvorfilter aus Wellpapier halten große Partikel zurück, um die Lebensdauer des HEPA-Filters zu verlängern
- Wir empfehlen einen Austausch des Vorfilters alle drei Monate
- Zur Verwendung mit 2 ft.- und3 ft.-PCR-Gehäuse
Spezifikation
16,5 in. | |
2,54 cm | |
Filter |
1 Zoll | |
41,91 cm | |
Wellpappe |