Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln ( VE=2 Stück)
Artikelnummer. 12997566
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12997566
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 036710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
  • Die Nadellänge ist über freigelegte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel aus, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, Außendurchmesser und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.11 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Verpackung 2/Pckg.
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus