Learn More
Grant Instruments™ Ersatzkörbe
Artikelnummer. 11481008
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XUB12 Ultraschallbad
XUB18 Ultraschallbad
XUB25 Ultraschallbad
XUB5 Ultraschallbad
XUBA1 Ultraschallbad
XUBA3 Ultraschallbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11481008
Marke: Grant Instruments™ XAB5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für maximale Ultraschallaktivität entwickelt. Grant Instruments™ Ersatzkorb für Grant Ultraschallbäder verhindern, dass Anwender mit chemischen Lösungen in Berührung kommen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Bildet in Verbindung mit dem Deckel einen Tropfenfänger
  • Schützt vor Kontakt mit chemischen Lösungen
  • Verhindert, dass Gegenstände auf der Innenseite der Tankwand aufliegen
  • Zur Verwendung mit Grant-Ultraschallbädern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) XUB5 Ultraschallbad
Material Rostfreier Stahl
Größe (B x T x H) 265 x 120 x 140 mm