Learn More
Grant Instruments™ Ersatzkörbe
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XUB12 Ultraschallbad
XUB18 Ultraschallbad
XUB25 Ultraschallbad
XUB5 Ultraschallbad
XUBA1 Ultraschallbad
XUBA3 Ultraschallbad
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Bildet in Verbindung mit dem Deckel einen Tropfenfänger
- Schützt vor Kontakt mit chemischen Lösungen
- Verhindert, dass Gegenstände auf der Innenseite der Tankwand aufliegen
- Zur Verwendung mit Grant-Ultraschallbädern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XUBA3 Ultraschallbad |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Größe | (B x T x H) 208 x 115 x 98 mm |