Learn More
Rephile™ RephiDuo U-Pack 2
Artikelnummer. 15429729 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wasseraufbereitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15429729 Wasseraufbereitungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15429729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.62 CHF
    234.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 53.82 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, ionische und organische Verunreinigungen bis auf Spurenniveaus aus DI-Reinwasser zu entfernen.
RephiDuo U Pack 2 für MilliQ-Systeme Century™ . Vergleichbar mit QGARD00D2.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
  • Milli-Q Akademische Einrichtungen™
  • Milli-Q Biocel™
  • Milli-Q Element™
  • Milli-Q Gradient™
  • Milli-Q Synthesis™
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasseraufbereitungssystem
Typ Kartuschenkit