Learn More
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P Pack S2
Artikelnummer. 15419739 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15419739 Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15419739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.78 CHF
    289.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 66.90 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RephiDuo P Pack S2 für Elix und Rios-Systeme.
RephiDuo P-Pack S2 für Elix und Rios-Systeme. Vergleichbar mit MILPR0G0T0S2.
  • Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, große Partikel und organische Verbindungen zu entfernen, Wasser zu erweichen und Chlor aus dem Leitungswasser zu entfernen, um die RO-Membranen zu schützen.
Spezifikation
Typ Wasseraufbereitungssystem