Learn More
Rephile™ RephiDuo A Pack T2
Artikelnummer. 15439739 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wasseraufbereitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15439739 Wasseraufbereitungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15439739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.86 CHF
    315.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 71.27 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Kartusche ist speziell dafür entwickelt, deionisiertes (DI) Wasser weiter zu reinigen und so ultrareines Wasser mit hohem Widerstand zu erzeugen.
Rephile-Filterpack. Vergleichbar mit QGARDT2X1.
Kompatibel mit folgenden Millipore™ Systemen:
  • Milli-Q Advantage™
  • Milli-Q Reference™
Nur kompatibel mit Systemen, die vor 2013 hergestellt wurden.
Haftungsausschluss: Diese Produkte werden von Rephile hergestellt. Rephile steht weder in Verbindung mit noch wird von Merck™ ihnen unterstützt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasseraufbereitungssystem
Typ Kartuschenkit