Learn More
Gilson™ Nicht sterile REPETMAN™ Spitzen
Diese Ersatzspitzen sind für den Einsatz mit der REPETMAN™ motorisierten Pipettierhilfe vorgesehen.
Marke: Gilson™ F164527
114.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Nicht steril
- Erhältlich in den Volumen 1 und 10ml
- Unterstützung beim Pipettieren mit positiver Verdrängung
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Pipettenspitzen | |
Nicht steril | |
Positive Verdrängung | |
Repetman™ Pipette |
1.0 ml | |
Pipettierung | |
100/Pckg. | |
REPETMAN™ |