Learn More
Corning™ Spritzenspitzen-Adapter für Wiederhol-Dispensier-Pipettor
Corning™ Repeater-Spenderspitzen sind steril oder nicht steril erhältlich, um das Dispensieren von viskosen oder flüchtigen Flüssigkeiten mit positiver Verdrängung zu ermöglichen
Marke:  Corning™ 4218
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15833875
  • 4.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezielle Verbindungsstücke für die Verwendung mit den größeren 25- und 50 ml-Corning™ Repeater-Spenderspitzen
  • Die Repeater-Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655
Je
Adapter für Spritzenspitzen
Kunststoff
1
Corning™ Pipettenspitzen für Wiederhol-Dispensier-Pipettor
Non-sterile
Rot
Wiederhol-Dispensier-Pipettor
5 bis 25 ml