Beschreibung
- Spezielle Verbindungsstücke für die Verwendung mit den größeren 25- und 50 ml-Corning™ Repeater-Spenderspitzen
- Die Repeater-Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | Corning™ Pipettenspitzen für Wiederhol-Dispensier-Pipettor |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
| Modell | Wiederhol-Dispensier-Pipettor |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Adapter für Spritzenspitzen |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 50 ml |
| Menge | Je |