Learn More
Repaglinide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Repaglinide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1 |
| Formelmasse | 452.2675 |
| Reinheit (%) | >95% |