Learn More
Repaglinid, Mikromol™
Artikelnummer. 18033300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18033300 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18033300 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0944.000250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Repaglinid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Repaglinide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C27 H36 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Repaglinide
InChI-Formel InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 452.59
Menge 250 mg
Formelmasse 452.2675 g/mol