Learn More
Thermo Scientific Chemicals Repaglinid
Artikelnummer. 16691852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16691852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16691852 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135062-02-1
Summenformel C27H36N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 452.60
MDL-Nummer MFCD00906179
InChI-Schlüssel FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
IUPAC-Name 2-ethoxy-4-({[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]carbamoyl}methyl)benzoic acid
SMILES CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Repaglinide
Schmelzpunkt 129.0°C to 130.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 452.59