Learn More
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
179.00 CHF - 429.13 CHF
Spezifikation
Antigen Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1
Klon PN-15
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12691367
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-409-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12621367
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-409-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12641367
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-409-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
497.00 CHF
320.91 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 176.09 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12611367
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-409-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
677.00 CHF
429.13 CHF / 1 Milliliter
Sparen 247.87 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12681367
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-409-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
357.00 CHF
230.25 CHF / 7 Milliliter
Sparen 126.75 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowman's capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Of other normal tissues examined, the gp200 is also localized along the luminal surfaces of breast lobules and ducts, the luminal surface of the epididymal tubular epithelium, within the cytoplasm of parathyroid parenchymal cells, and focally within the colloid of thyroid follicles. Thirty-one other normal tissues do not express similar or cross-reacting antigens. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: PN-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Carbohydrate domain
Immunogen: Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Molecular Weight: ∽200kDa
Positive Control: Normal kidney or renal cell CA
Cellular Localization: Membrane and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Reduced and nonreduced)
Spezifikation
Spezifikation
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
PN-15
Monoclonal
IVD
Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate