Learn More
Brady™ Removable Thermal Transfer Printable Labels
Beschreibung
- Optimal für Laboranwendungen
- Zur Verwendung auf Flaschen, Kolben und Glaswaren
- Abnehmbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acrylic, Removable |
| Beschichtung | None |
| Farbe | White |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-533) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |