Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Fläschchenmodul
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15515535
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15515535 Weiß 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15515535 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    113.69 CHF / 10 Stück
    Sparen 5.31 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit CoolCell™ FTS30. Das Corning CoolCell™ FTS30 Fläschchenmodul ist ein Kryoröhrchenhalter, der die Ein-Schritt-Einführung und Entfernung aller 30 Fläschchen gleichzeitig ermöglicht.
  • Halter für 30 1.0-ml- oder 2.0-ml-Standard-Kryoröhrchen, der das gleichzeitige Einsetzen und Herausnehmen aller 30 Fläschchen auf einmal ermöglicht
  • Passt in Standard-Behälter mit 5.0 x 5.0 x 2.0 Zoll für die Kryolagerung
  • Kompatibel mit Trockeneis und flüssigem Stickstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fasst Kryofläschchen
Anzahl pro Karton 10
Anzahl pro Packung 10