Learn More
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Artikelnummer. 17884756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101.6 x 25,4 mm
31,8 x 22.2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
4000 Stück
8000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch) unitSize
17884756 67 x 7 mm 25,4 mm 2000 Stück
17884656 67 x 7 mm 76,2 mm 4000 Stück
17814486 101.6 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 Stück
17864486 101.6 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 Stück
17894756 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 Stück
17844276 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 Stück
17824276 76,2 x 50,8 mm 25,4 mm 1000 Stück
17854486 76,2 x 50,8 mm 76,2 mm 1000 Stück
17804286 9 mm 25,4 mm 4000 Stück
17874766 9 mm 76,2 mm 8000 Stück
17884396 31,8 x 22.2 mm 25,4 mm 1000 Stück
17834196 31,8 x 22.2 mm 76,2 mm 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17884756 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. AUTR11C12WH
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Removable
Farbe White
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -76°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 67 x 7 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.28 in.
Länge (metrisch) 7 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.64 in.
Breite (metrisch) 67 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm