Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Format:
15 mm x 100 mm Platte – Doppel + Beutel
32 ml – 15 mm x 85 mm-Platte – Doppel + Beutel
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Remel Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar eignet sich für die Kultivierung von Bakterien, Hefen und Pilzen.
- Die Sedimentationsplatten (einzeln und doppelt verpackt) werden in einer Reinraumumgebung hergestellt.
- So lässt sich eine größtmögliche Sterilität ohne Einschränkung der Wachstumseigenschaften gewährleisten.
- Jede Charge wird geprüft, um einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
- Lagerbedingungen:2 bis 8 °C
- Haltbarkeit:84 Tage
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar |
| Format | 32 ml – 15 mm x 85 mm-Platte – Doppel + Beutel |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.