Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80
Click to view available options
:
100 mm vorbereitete Kulturmedien
Beschreibung
- Sterile vorbereitete Kulturmedien
- Einzigartige 100 mm-Platte
- Doppelt verpackte Typ-K-Tasche
- Praktische Verpackung für den Transport
- Kein Kontaminationsrisiko im Reinraum
- Medien, die Mikroorganismen züchten, die gefährdet sind, um Reinraumstandards zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 100 mm-Platte |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |