Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sedimentationsplatte, steril, Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin, Polysorbat 80
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Remel Sedimentationsplatte mit sterilem Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 erleichtert die Kultivierung von Hefe und Pilzen.
- Doppelt verpackt und gammabestrahlt mit einem dritten sterilen Beutel für den Transport von Platten ins Labor
- Sterile 85 mm-Platten werden in einem Reinraum hergestellt (SAL=106)
- 100 mm- und 150 mm-Platten werden unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sedimentationsplatte, steril, Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 |
| Format | 13mm x 85mm Platte – Doppel + Beutel |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.