Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ QC-Slide™ AFB Stain Control
Artikelnummer. 12673678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Objektträger/Pk.
45 Objektträger/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12673678 45 Objektträger/Packung 1 Stück
12627609 10 Objektträger/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12673678 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R40146
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Remel QC-Slide AFB-Färbekontrolle ist ein hitzefester Qualitätskontroll-Objektträger für Färbeverfahren von säurefesten Bazillen.
Remel QC-Slide AFB-Färbekontrolle ist ein hitzefester Qualitätskontroll-Objektträger für Färbeverfahren von säurefesten Bazillen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung AFB-Färbekontrolle
Format Glasobjektträger
Produkttyp AFB-Färbekontrolle
Menge 45 Objektträger/Packung