Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraktionsreagenz 3
Beschreibung
Remel PathoDx und Extraktionsreagenz 3 werden zusammen mit Strep A Latex-Agglutinationskit und Strep Gruppierungskit verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | PathoDx Extraktionsreagenz 3 |
| CE-Zeichen | Ja |
| Menge | Jeweils |