Learn More
Thermo Scientific™ Oxichrome Reagenz
Schneller Nachweis des Enzyms Cytochrooxidase in Mikroorganismen mittels der Oxichrom-Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ R8309009
74.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Schneller Nachweis des Enzyms Cytochrooxidase in Mikroorganismen mittels der Thermo Scientific™ Remel™ Oxichrom-Reagenz. Der Oxidase-Test wurde ursprünglich entwickelt, um Neisseria spp. zu identifizieren, wurde aber später verwendet, um Pseudomonaden von oxidasenegativen enterischen gramnegativen Bakterien (Enterobacteriaceae) zu trennen.1,2 Die meisten grampositiven Bakterien sind oxidasenegativ, Pseudomonaden sind oxidasepositiv und andere nicht-enterische, gramnegative Bakterien sind variabel
Pseudomonaden, Bakterien der Familie Pseudomonadaceae, sind eine große und vielfältige Gruppe, die aus vier großen Gattungen und mehreren hundert Arten besteht. Die meisten Arten der Familie finden sich in Boden oder Wasser; einige verursachen Krankheiten in Pflanzen, und einige schwere Krankheiten bei Menschen und anderen Säugetieren. Pseudomonas aeruginosa ist ein häufiges und verbreitetes opportunistisches Pathogen für Menschen, das antibiotikaresistente Infektionen bei Personen mit geschwächten Resistenzen verursacht.
Die Oxidase-Reaktion wird auf das Vorhandensein eines Zytochromoxidase-Systems in der Atmungskette bestimmter Bakterien zurückgeführt, das molekularen Sauerstoff als terminalen Elektronenakzeptor nutzt.3,4 Oxidase-positive Bakterien produzieren Oxidase-Enzyme, die in Gegenwart von Luftsauerstoff, Zytochrom c und einem Oxidase-Reagenz (Oxichrom-Reagenz) das Reagenz oxidieren und sich eine blau-violette Färbung (Wurster-Blau) einstellt.
- Gebrauchsfertig – Flüssigreagenz
- Leicht zu interpretieren – Blaue bis violette Farbe weist auf einen positiven Test hin
- Einfache Lagerung – Bei Raumtemperatur lagern
- Schnelle Ergebnisse – Können innerhalb von 30 Sekunden interpretiert werden
Oxichrom-Reagenz enthält N, N, N, N-Tetramethyl-ρ-Phenylendiamin, das in 15 ml-Flaschen geliefert wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Bis zur Verwendung bei Raumtemperatur lagern | |
Fläschchen | |
15 ml/Fläschchen |
Oxichrome Reagenz | |
15 ml/Fläschchen |