Learn More
Thermo Scientific™ Lap Scheibe mit Reagenz
Artikelnummer. 13205789
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests/Kit
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13205789 50 Tests/Kit 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13205789 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30168501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LAP-Scheibe zum schnellen Nachweis der Aktivität von Leucin-Aminopeptidase in Streptokokken und verwandten Gattungen.
Thermo Scientific™ Remel™ LAP Scheibe mit Reagenz zum raschen Nachweis der Leucin-Aminopeptidase-Aktivität in Streptokokken und verwandten Gattungen. Im Jahr 1984 berichteten Colman und Ball, dass Aerococcus-Arten im Gegensatz zu Streptokokken keine Leucin-Aminopeptidase (LAP) produzieren.1 Aerococcus-Stämme ergaben für Leucin-Aminopeptidase durchweg ein negatives Ergebnis, während Stämme von Enterococcus und Streptococcus positive Reaktionen zeigten. LAP, in Verbindung mit PYR und anderen konventionellen Tests, ist ein wichtiger Parameter bei der Identifizierung von Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcus und verwandten Gattungen.2-4
Leucin-Aminopeptidasen (LAPs) sind eine vielfältige Gruppe von Exopeptidasen, die die Hydrolyse von Leucin-Rückständen von den Aminotermini von Proteinen oder Peptiden katalysieren. LAPs sind allgegenwärtige Enzyme bei Tieren, Pflanzen, Prokaryoten und Mikroben. Der LAP-Test sollte an reinen oder isolierten Kulturen von katalasenegativen, grampositiven Kokken durchgeführt werden, die 18 bis 72 Stunden alt sind.
  • Sofort einsatzbereit: Reagenzienimprägnierte Scheibe.
  • Schnelltest: Die Ergebnisse liegen innerhalb von 5 bis 6 Minuten vor.
  • Problemlose Identifizierung: Ein Farbwechsel von Rosa zu Rot zeigt einen positiven Test an und kein Farbwechsel bzw. eine leicht gelbliche Farbe zeigt einen negativen Test an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Murex LAP-Kit/50 /Pk.
CE-Zeichen Ja
Enthält LAP-Scheibe und Farbentwickler im Lieferumfang enthalten
Menge 50 Tests/Kit
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.