Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Kristallviolett
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ R40053
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
5 x 250 ml | |
250 ml/Fläschchen | |
5/Pckg. | |
CE-Zeichen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.