Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Kolorimeter-Standard-Set, Vitek™
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vitek
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Remel Kolorimeter-Standard-Kit enthält Latex-Äquivalenz-Trübungsstandards für die Verwendung mit dem Vitek Kolorimeter.
Enthält je einen der Standards 0.5, 1.0, 2.0 und 3.0 .
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vitek |
| Beschreibung | Kolorimeter-Standard-Set zur Verwendung mit Vitek™ |
| Enthält | Je einer von 0.5, 1.0, 2.0 und 3.0 Standards |