Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholat
Artikelnummer. 12799230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 0,75 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12799230 50 x 0,75 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12799230 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R21508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 CHF
    123.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 84.79 CHF
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Differenzierung zwischen gallelöslichem Streptococcus pneumoniae und anderen unlöslichen alpha-hämolytischen Streptokokken mit BactiDrop™ Desoxycholat (10 %).
Differenzierung zwischen gallelöslichem Streptococcus pneumoniae und anderen unlöslichen alpha-hämolytischen Streptokokken mittels Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Desoxycholat (10 %). Im Jahr 1900 verwendete Neufeld ein Gallensalz-Natriumdesoxycholat zum Nachweis der Autolyse, die gallenlösliche S. pneumoniae von galleunlöslichen alpha-hämolytischen Streptokokken differenzierte. Evans verwendete 10%ige Galleflüssigkeit, um Bouillonkulturen von Pneumokokken zu lysieren.2 Hawn und Beebe bewerteten die Wirksamkeit der Anwendung von Gallensalzen direkt auf eine Blutagarplatte mit Pneumokokkenkultur.3
Verwenden Sie Bactidrop Desoxychocolat, um zwischen gallelöslichem Streptococcus pneumoniae und anderen unlöslichen alpha-hämolytischen Streptokokken zu unterscheiden. Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Leicht zu interpretieren: Spot-Test Positiver Test – Koloniezerfall innerhalb von 30 Minuten Negativer Test – Kolonie bleibt 30 Minuten lang intakt Röhrchentest Positiver Test – Klärung der Testsuspension innerhalb von 3 Stunden; Kontrollsuspension bleibt trüb Negativer Test – Test- und Kontrollsuspensionen bleiben 3 Stunden lang trüb. Der Gallelöslichkeitstest basiert auf der Beobachtung, dass bei Anwendung von 10 % Desoxycholat die S. pneumoniae-Zellen lysieren, während andere Streptokokken und grampositive Kokken dies nicht tun. Gallensalze verursachen eine Zellmembran-Derangierung und auch eine verringerte Oberflächenspannung an der Schnittstelle von Medium und Membran.4,5 S. pneumoniae besitzt ein autokatalytisches Enzym, das während die organismuseigene Zellwand während der Zellteilung lysiert. Dieses autolytische intrazelluläre Enzym führt dazu, dass der Organismus bei der Kultivierung auf künstlichem Medium eine schnelle Autolyse durchläuft.6 Laut Goebel und Avery ist die Wirkung von Gallensalzen unabhängig vom autolytischen Enzym.7 Laut Dubos und Hirsch inaktivieren Gallensalze das natürlich vorkommende autolytische Enzym entweder durch die Veränderung oder Entfernung eines normalen autolytischen Inhibitors aus den Pneumokokkenzellen.8 Dieses Reagens enthält 10 % w/v Desoxycholsäure-Natrium, Ethanol, Natriummerthiolat und entmineralisiertes Wasser. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Beschreibung BactiDrop Desoxycholat
CE-Zeichen Ja
Verpackungsart 50 Stück/Packung
Menge 50 x 0,75 ml