Learn More
Thermo Scientific™ Systemoptionen für relative Luftfeuchtigkeit für Klimakammern und Inkubatoren
Kann verwendet werden mit: Klimakammern (3948 und 3907)
Marke: Thermo Scientific™ 1900139
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Optionen für relative Luftfeuchtigkeitssysteme ihrer Klimakammern, um bestimmte Anforderungen an das relative Luftfeuchtigkeitssystem zu erfüllen.
Spezifikation
Wärmeloses Trockner-Kit für die Kammer RH für Sub-Raumtemperatur | |
LED | |
Werkseitiger Einbau |
Klimakammern (3948 und 3907) | |
Zubehör, System für relative Feuchte |
Der hitzelose Trockner erfordert eine Luftzufuhr von mindestens 6.2 bar (90PSI) bei 17 m3/h (10 CFM)-Kompressor. Es wird empfohlen,die Luftzufuhr über dem für den Trockner erforderlichen Minimum zu halten.