Learn More
Relative Dichtenorm 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominale relative Dichte 25 / 4 0,8693 bei 25 °C, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO 17025/ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Die relative Dichte wurde berechnet, indem die aus ASTM D1480 erhaltene Dichte durch die Wasserdichte bei der Referenztemperatur geteilt wurde.
- Die Wasserdichte wurde der Tabelle mit der in ASTM D1480 gefundenen Wasserdichte entnommen und bestätigt die Internationale Temperaturskala (ITS 90).
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Jahren Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.