Learn More
Relative Dichtenorm 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominale relative Dichte 15 / 4 0,7186 bei 15 °C, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025/ISO 17034 Relative Density Standards sind für die Kalibrierung oder Verifizierung von Geräten zur Messung der Dichte und relativen Dichte konzipiert. Die ISO 17025/ISO 17034-Zertifizierung nach UKAS gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit auf nationale Standards.
Marke:  Paragon Scientific RDEN15-02
Artikelnummer. 16090300
  • 442.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO 17025/ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Die relative Dichte wurde berechnet, indem die aus ASTM D1480 erhaltene Dichte durch die Wasserdichte bei der Referenztemperatur geteilt wurde.
  • Die Wasserdichte wurde der Tabelle mit der in ASTM D1480 gefundenen Wasserdichte entnommen und bestätigt die Internationale Temperaturskala (ITS 90).
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Jahren Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Relative Dichtenorm 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominale relative Dichte 15 / 4 0,7186 bei 15 °C, Paragon Scientific™ > Menge: 500 ml
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.