Learn More
Memmert™ Verstärktes Edelstahl-Lochblech
Artikelnummer. 17179854 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17179854
Marke: Memmert™ HPP750ecoB32191
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Additional reinforced stainless steel shelf for reinforced chamber option
  • Mit Führungsleisten und Befestigungsschrauben
  • Erfordert Option K1
  • Max. Belastung der Kammer beachten; max. Belastung 60 kg
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP750eco
Material Edelstahl