Learn More
Memmert™ Verstärktes Edelstahl-Lochblech
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Führungsleisten und Befestigungsschrauben
- Erfordert Option K1
- Max. Belastung der Kammer beachten; max. Belastung 60 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP1060eco |
| Material | Edelstahl |