Learn More
Memmert™ Verstärkter Edelstahl-Gitterrost
Artikelnummer. 17130105 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17130105
Marke: Memmert™ IPP110ecoE29767
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Additional reinforced stainless steel grid for reinforced chamber option
  • Max. Belastung der Kammer beachten; elektropoliert, max. Belastung 60 kg
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP110eco