Learn More
BINDER™ Verstärktes Gestell
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: MK 115, MKF 115, MKT 115, MKFT 115
Marke: BINDER™ 8012-0709
Additional Details : Gewicht : 5.50000kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Mit einem Satz Sicherungselemente (4 Stück)
- Maximale Tragkraft 70 kg
Spezifikation
Einschubgitter verstärkt - Edelstahl, mit Gittersicherungen (1 Satz à 4 Stück) | |
Max. 70 kg | |
Gestell |
BINDER Kammern MK 115, MKF 115, MKT 115, MKFT 115 | |
Edelstahl | |
1 Set mit 4 Befestigungselementen |