Learn More
Brady™ Warnschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. 10735725 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Breite (metrisch):
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Breite (metrisch) Packungsgröße
10735725 Warnung vor oxidierenden Stoffen 200 mm 1 Stück
10431074 Warnung vor ätzenden Stoffen 200 mm 1 Stück
10182314 Warnung bei Gasflaschen 200 mm 1 Stück
10430884 Warnung vor giftigen Stoffen 200 mm 1 Stück
10366194 Warnung vor giftigen Stoffen 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10735725 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 252228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.05 CHF
    9.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.94 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 314-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor oxidierenden Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb