missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warnschilder aus verstärktem Polypropylen

Artikelnummer. 10431074
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Breite (metrisch):
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Breite (metrisch) unitSize
10431074 Warnung vor ätzenden Stoffen 200 mm 1 Stück
10182314 Warnung bei Gasflaschen 200 mm 1 Stück
10735725 Warnung vor oxidierenden Stoffen 200 mm 1 Stück
10430884 Warnung vor giftigen Stoffen 200 mm 1 Stück
10366194 Warnung vor giftigen Stoffen 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10431074 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 252206
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 303-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor ätzenden Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.