Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder aus verstärktem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |