Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Labels: Dangerous Electrical Voltage
10.30 CHF - 23.90 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10080904
|
Brady™
252214 |
200 W x 200 mm H |
10.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11734844
|
Brady™
252215 |
315 x 200 mm (BxH) |
23.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Dreieckig |