Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. 11588746 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Vollschutz verwenden
ft. verwenden
Überschuhe verwenden
Durchmesser (metrisch):
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11588746 Überschuhe verwenden 315 mm 500 Gramm
10122264 Schutzhandschuhe 315 mm 1 Stück
10664725 Schutzhandschuhe 200 mm -
10633195 Atemschutz verwenden 200 mm 1 Stück
11790324 Atemschutz verwenden 315 mm 1 Stück
10346154 Gesichtsschutz verwenden 200 mm 1 Stück
10451074 Gesichtsschutz verwenden 315 mm 1 Stück
10020624 ft. verwenden 200 mm 1 Stück
10010624 Vollschutz verwenden 200 mm 1 Stück
10525504 Kopfschutz verwenden 200 mm 1 Stück
10192304 Überschuhe verwenden 200 mm 1 Stück
11794834 Überschuhe verwenden 315 mm -
10623965 Schutzhaube verwenden 200 mm 1 Stück
11710334 Schutzhaube verwenden 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11588746 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 15576028
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 280-DIA 315-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Dicke 0,369 mm
Form Rund
Angezeigter Text Überschuhe verwenden
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau