Learn More
Brady™ Warnschilder: Warnung vor Heisser Oberfläche
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 100-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Warnschilder Vorsicht vor heißer Oberfläche |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |