Learn More
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Medium (RCM) (Dehydrated)
Artikelnummer. 10341383
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10341383
Marke: Thermo Scientific™ CM0149B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enumerate and cultivate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with this medium.
Cultivate and enumerate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinforced Clostridial Medium. A semi-solid, highly nutritious medium can be used as an enrichment medium to optimize the growth of clostridia before sub-culturing to solid agar.
Verwenden Sie den Clostridium-Nährboden (RCM) zum Isolieren und Kultivieren anaerober Organismen, die in verschiedenen Lebensräumen, einschließlich Lebensmittel und pathologischer Proben, vorkommen.
  • Überragendes Wachstum: Der Nährboden produzierte im Vergleich zu anderen von Hirsch und Grinstead getesteten Medien die höchste Zahl lebensfähiger Mikroorganismen. 1
  • Differenzial: Kann durch die Zugabe von Natriumsulfit und Eisencitrat zu einem Differenzialmedium für sulfitreduzierende Clostridien gemacht werden.2
Der Clostridium-Nährboden (RCM) wurde von Hirsch und Grinstead1 für die Kultivierung und Koloniezahlbestimmung von Clostridien entwickelt. Sie wiesen nach, dass der Nährboden eine höhere Ergiebigkeit als fünf andere getestete Medien bot und er besser als diese Vergleichsmedien ermöglichte, das Wachstum ausgehend von kleinen Inokula zu starten. In einem weiteren Vergleich wurde die höchste erzielbare Zahl lebensfähiger Mikroorganismen als Kriterium verwendet und auch hier erwies sich RCM als überlegen. Im Vergleich mit dem Spleen Infusion Medium nach Mundt und Jones3lieferte RCM etwas höhere Zahlen (Gibbs und Hirsch4).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Clostridium-Nährboden (RCM) (dehydriert)
Form Pulver
Medientyp Verstärktes Clostridien-Medium
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
For Laboratory Use Only