Learn More
Reinecke-Salz, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Reinecke-Salz |
| Schmelzpunkt | 268 °C bis 272 °C |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 336.43 mol |
| Verpackung | Poly-Flasche |